Imprimer
Brass (alloy 260), en feuilles, Thickness: 2.0 mm (0.08 in)
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
45137.HBEA 168 EUR
45137.HB 45137.GT
Brass (alloy 260), en feuilles, Thickness: 2.0 mm (0.08 in)
Brass (alloy 260)