Imprimer
Brass (alloy 260), en feuilles, Thickness: 0.81 mm (0.032 in)
Marques : Alfa Aesar
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
45138.GTEA 31.8 EUR
45138.GT 45138.HB
Brass (alloy 260), en feuilles, Thickness: 0.81 mm (0.032 in)
Brass (alloy 260)