Imprimer
Brass (alloy 260), sphères, Ø 3.18 mm (0.125 in)
Fournisseur: Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
45139.KN
45139.KNEA 33.6 EUR
45139.KN
Brass (alloy 260), sphères, Ø 3.18 mm (0.125 in)
Brass (alloy 260)