Imprimer
Brass (alloy 260), en feuilles, Thickness: 0.64 mm (0.025 in)
Marques : Alfa Aesar
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
45203.GTEA 27.7 EUR
45203.GT 45203.HB
Brass (alloy 260), en feuilles, Thickness: 0.64 mm (0.025 in)
Brass (alloy 260)