Imprimer
Brass (alloy 260), toile métallique 100 mesh woven from 0.11mm (0.0045in)
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
45208.HBEA 36.9 EUR
45208.HB 45208.GT
Brass (alloy 260), toile métallique 100 mesh woven from 0.11mm (0.0045in)
Brass (alloy 260)