Imprimer
Brass (alloy 260), en feuilles, Thickness: 1.0 mm (0.04 in)
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
45221.HBEA 90.3 EUR
45221.HB 45221.GT
Brass (alloy 260), en feuilles, Thickness: 1.0 mm (0.04 in)
Brass (alloy 260)