Imprimer
Methylmercury hydroxide 1 M dans l'eau
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
13395.ABEA 284 EUR
13395.AB 13395.AD
Methylmercury hydroxide 1 M dans l'eau
Methylmercury hydroxide
As a defoliant and epoxidation catalyst, as denaturing agent
Formule: CH₄HgO
Poids moléculaire: 232,632 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013924
EINECS: 214-667-2
UN: 2024
ADR: 6.1,II