Methylmercury hydroxide 1 M dans l'eau
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Conditionné sous argon dans des flacons ChemSeal™ refermables.
Formule:
CH₄HgO Poids moléculaire: 232,632 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00013924 EINECS: 214-667-2 UN: 2024 ADR: 6.1,II |