Imprimer
Folic acid
Marques : Enzo Life Sciences
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Vitamin M,(S)-2-(4-(((2-Amino-4-oxo-3,4-dihydropteridin-6-yl)methyl)amino)benzamido)pentanedioic acid,Pteroyl-L-glutamic acid,PteGlu,Vitamin B9
ALX460006G010
ALEXALX460006G010EA 63.5 EUR
ALEXALX460006G010
Folic acid
Folic acid
Formule: C₁₉H₁₉N₇O₆
Poids moléculaire: 441,41 g/mol
Numéro MDL: MFCD00079305
Numéro CAS: 59-30-3
EINECS: 200-419-0