Folic acid
Marques : PanReac AppliChemTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₉H₁₉N₇O₆ Poids moléculaire: 441,41 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD00079305 Numéro CAS: 59-30-3 EINECS: 200-419-0 |