Imprimer
Folic acid
Marques : EDQM
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
EDQMF0300000EA 235 EUR
EDQMF0300000
Folic acid
Folic acid
Formule: C₁₉H₁₉N₇O₆
Poids moléculaire: 441,41 g/mol
Numéro MDL: MFCD00079305
Numéro CAS: 59-30-3
EINECS: 200-419-0