Folic acid 97.0-102.0% (par HPLC) pour biochimie, Millipore®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
Formule:
C₁₉H₁₉N₇O₆ Poids moléculaire: 441,41 g/mol Point de fusion: 250 °C Densité: 110 kg/m³ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00079305 Numéro CAS: 59-30-3 EINECS: 200-419-0 |
Résultats des tests de spécification
Assay (HPLC, Calc.on anhydrous substance) | 97.0 - 102.0% |
Identity (HPLC) | Conforms |
Identity (IR-spectrum) | Conforms |
Absorption ratio (A₂₅₆/A₃₆₅) | 2.80 - 3.00 |
Spec. rotation (α 20/D; 10 g/l; NaOH 0,1 mol/l; calc. on anhydrous subst.) | +18 - +22° |
Related substances (HPLC) (N-(4-aminobenzoyl)-L-glutamic acid (impurity A)) | ≤0.5% |
Related substances (HPLC) (Pteroic Acid (Impurity D)) | ≤0.6% |
Related Compounds (HPLC) (Total unspecified impurities) | ≤1.0% |
Water (According to Karl Fischer) | 5.0 - 8.5% |