Imprimer
Folic acid
Marques : LGC Standards PROMOCHEM
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PROOMM0621.00EA 3450 EUR
PROOMM0621.00
Folic acid
Folic acid
Formule: C₁₉H₁₉N₇O₆
Numéro MDL: MFCD00079305
Numéro CAS: 59-30-3
EINECS: 200-419-0