Imprimer

Folic acid

Marques : U.S. Pharmacopeia
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

USPH1286005EA 361 EUR
USPH1286005
Folic acid
Folic acid
Formule: C₁₉H₁₉N₇O₆
Numéro MDL: MFCD00079305
Numéro CAS: 59-30-3
EINECS: 200-419-0

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR