Retinoic acid 97%
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₂₀H₂₈O₂ Poids moléculaire: 300,44 g/mol Point de fusion: 179…184 °C Température de stockage: Congélateur |
Numéro MDL:
MFCD00001551 Numéro CAS: 302-79-4 EINECS: 206-129-0 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 179 to 184 °C |
HPLC | ≥96.0 % |