Imprimer
Retinoic acid, Millipore®
Marques : Merck Millipore Calbiochem
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
554720-500EA 175 EUR
554720-500
Retinoic acid, Millipore®
Retinoic acid
Formule: C₂₀H₂₈O₂
Numéro MDL: MFCD00001551
Numéro CAS: 302-79-4
EINECS: 206-129-0