Imprimer
Retinoic acid
Marques : Cayman Chemical
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): all-trans-Retinoic acid,(2E,4E,6E,8E)-3,7-Dimethyl-9-(2,6,6-trimethylcyclohex-1-en-1-yl)nona-2,4,6,8-tetraenoic acid,ATRA,Vitamin A acid,Tretinoin
11017-50 11017-500
CAYM11017-50EA 57.2 EUR
CAYM11017-50 CAYM11017-500
Retinoic acid
Retinoic acid
Formule: C₂₀H₂₈O₂
Poids moléculaire: 300,44 g/mol
Numéro MDL: MFCD00001551
Numéro CAS: 302-79-4
EINECS: 206-129-0