Imprimer
Retinoic acid
Marques : U.S. Pharmacopeia
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
1674004.EA 413 EUR
TICIUSP1674004 1674004.
Retinoic acid
Retinoic acid
Formule: C₂₀H₂₈O₂
Numéro MDL: MFCD00001551
Numéro CAS: 302-79-4
EINECS: 206-129-0