Imprimer
D-(-)-Luciferin
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
A1029.0050EA 242 EUR
A1029.0050
D-(-)-Luciferin
D-(-)-Luciferin
Formule: C₁₁H₈N₂O₃S₂
Poids moléculaire: 280,3228 g/mol
Numéro MDL: MFCD00042929
Numéro CAS: 2591-17-5
EINECS: 219-981-3