D-(-)-Luciferin
Marques : BiotiumTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₁H₈N₂O₃S₂ Poids moléculaire: 280,3228 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD00042929 Numéro CAS: 2591-17-5 EINECS: 219-981-3 |