Imprimer
D(-)-Luciférine sel de sodium ≥98.5%
Marques : PanReac AppliChem
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): D-Luciferin, sodium4,5-Dihydro-2-(6-hydroxy-2-benzothiazolyl)-4-thiazolecarboxylic acid sodium saltSodium (S)-2-(6-hydroxybenzo[d]thiazol-2-yl)-4,5-dihydrothiazole-4-carboxylate
A1006.0010EA 105 EUR
A1006.0010
D(-)-Luciférine sel de sodium ≥98.5%
D(-)-Luciférine sel de sodium
Formule: C₁₁H₇N₂NaO₃S₂
Poids moléculaire: 302,30 g/mol
Numéro MDL: MFCD00044938
Numéro CAS: 103404-75-7