Imprimer
Lansoprazole
Marques : EHRENSTORFER GMBH
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
EHERC14592500EA 227 EUR
EHERC14592500
Lansoprazole
Lansoprazole
Formule: C₁₆H₁₄F₃N₃O₂S
Poids moléculaire: 369,36 g/mol
Numéro MDL: MFCD00866873
Numéro CAS: 103577-45-3