Lansoprazole
Marques : LGC Standards PROMOCHEMTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₆H₁₄F₃N₃O₂S Poids moléculaire: 369,36 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD00866873 Numéro CAS: 103577-45-3 |