Imprimer
Hydrochlorothiazide
Marques : LGC Standards PROMOCHEM
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PROOBP186EA 901 EUR
PROOBP186
Hydrochlorothiazide
Hydrochlorothiazide
Formule: C₇H₈ClN₃O₄S₂
Numéro MDL: MFCD00051765
Numéro CAS: 58-93-5
EINECS: 200-403-3