Imprimer
2-Sulphobenzoic cyclic anhydride ≥94%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
A13314.22EA 221 EUR
A13314.22 A13314.36 A13314.14
2-Sulphobenzoic cyclic anhydride ≥94%
2-Sulphobenzoic cyclic anhydride
Formule: C₇H₄O₄S
Point d'ébullition: 184…186 °C (18 mmHg)
Point de fusion: ∼ 120 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005879
Numéro CAS: 81-08-3
EINECS: 201-322-6