Bromoxylenol blue, Sigma-Aldrich®
Marques : SIGMA-ALDRICH MICROSCOPYTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
M-Clarity™ quality level = MQ200
Formule:
C₂₃H₂₀Br₂O₅S |
Numéro MDL:
MFCD00005873 Numéro CAS: 40070-59-5 EINECS: 254-780-4 |