Imprimer
Ergocalciferol (vitamin D2, calciferol)
Marques : Enzo Life Sciences
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
ALEXALX460025G001EA 66.2 EUR
ALEXALX460025G001
Ergocalciferol (vitamin D2, calciferol)
Ergocalciferol (vitamin D2, calciferol)
Formule: C₂₈H₄₄O
Poids moléculaire: 396,66
Numéro MDL: MFCD00166988
Numéro CAS: 50-14-6
EINECS: 200-014-9
UN: 2811
ADR: 6.1,II