Imprimer
Ergocalciferol (vitamin D2, calciferol) 97%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
J62163.06EA 157 EUR
J62163.06 J62163.03
Ergocalciferol (vitamin D2, calciferol) 97%
Ergocalciferol (vitamin D2, calciferol)
Formule: C₂₈H₄₄O
Poids moléculaire: 396,66 g/mol
Point de fusion: 118…119 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00166988
Numéro CAS: 50-14-6
EINECS: 200-014-9
UN: 2811
ADR: 6.1,II