Imprimer
(6-Phthalimidohexyl)triphenylphosphonium bromide ≥94%
Marques : Alfa Aesar
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
B25034.06EA 84.3 EUR
B25034.06 B25034.03
(6-Phthalimidohexyl)triphenylphosphonium bromide ≥94%
(6-Phthalimidohexyl)triphenylphosphonium bromide
Formule: C₃₂H₃₁BrNO₂P
Point de fusion: 74…76 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04039776
Numéro CAS: 129789-59-9