Imprimer

8-Bromotheophylline

Marques : USP
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

1077708.EA 1230 EUR
1077708.
8-Bromotheophylline
8-Bromotheophylline
Formule: C₇H₇BrN₄O₂
Numéro MDL: MFCD00022664
Numéro CAS: 10381-75-6
EINECS: 233-846-6

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR