Imprimer
Théophylline
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
MOLEM47373244EA 119 EUR
MOLEM47373244
Théophylline
Theophyllin
Formule: C₇H₈N₄O₂
Poids moléculaire: 180,16 g/mol
Numéro MDL: MFCD00079619
Numéro CAS: 58-55-9
EINECS: 200-385-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III