Théophylline
Marques : LGC Standards PROMOCHEMTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₇H₈N₄O₂ Poids moléculaire: 180,16 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD00079619 Numéro CAS: 58-55-9 EINECS: 200-385-7 UN: 2811 ADR: 6.1,III |