Imprimer
7-(2,3-Dihydroxypropyl)theophylline
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
J63167.36EA 327 EUR
J63167.36 J63167.A1 J63167.22
7-(2,3-Dihydroxypropyl)theophylline
7-(2,3-Dihydroxypropyl)theophylline
An adenosine receptor antagonist, phosphodiesterase inhibitor and vasodilator
Formule: C₁₀H₁₄N₄O₄
Poids moléculaire: 254,24 g/mol
Point de fusion: 160…165 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005759
Numéro CAS: 479-18-5
EINECS: 207-526-1