7-(2,3-Dihydroxypropyl)theophylline
Marques : MolekulaTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₀H₁₄N₄O₄ Poids moléculaire: 254,24 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD00005759 Numéro CAS: 479-18-5 EINECS: 207-526-1 |