Imprimer
1,1,2-Trimethyl-1H-benz[e]indole 96%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
ACRO421900250EA 88.7 EUR
ACRO421900250
1,1,2-Trimethyl-1H-benz[e]indole 96%
1,1,2-Trimethyl-1H-benz[e]indole
Formule: C₁₅H₁₅N
Poids moléculaire: 209,29 g/mol
Point de fusion: 111…117 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00082627
Numéro CAS: 41532-84-7
EINECS: 255-429-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 111 to 117 °C
HPLC ≥95 %