Imprimer
1,1,2-Trimethyl-1H-benz[e]indole
Marques : Molekula
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
MOLE69351493-5GEA 0 EUR
MOLE69351493-5G
1,1,2-Trimethyl-1H-benz[e]indole
1,1,2-Trimethyl-1H-benz[e]indole
Formule: C₁₅H₁₅N
Poids moléculaire: 209,29
Numéro MDL: MFCD00082627
Numéro CAS: 41532-84-7
EINECS: 255-429-8