Forskolin ≥98%
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
An adenylcyclase activator
Formule:
C₂₂H₃₄O₇ Poids moléculaire: 410,51 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD00082317 Numéro CAS: 66575-29-9 EINECS: 266-410-9 |