Imprimer
Ionomycin acide libre
Marques : Enzo Life Sciences
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
ALEXALX450006M005EA 720 EUR
ALEXALX450006M005 ALEXALX450006M001
Ionomycin acide libre
Ionomycin
Formule: C₄₁H₇₂O₉
Numéro MDL: MFCD06798385
Numéro CAS: 56092-81-0
https://fr.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/07/41/45390741.jpg