Imprimer
Ionomycin
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
MOLE22000466-1MGEA 580 EUR
MOLE22000466-1MG
Ionomycin
Ionomycin
Formule: C₄₁H₇₂O₉
Numéro MDL: MFCD06798385
Numéro CAS: 56092-81-0