Imprimer

Ionomycin calcium salt

Marques : Enzo Life Sciences
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

ALEXALX450007M005EA 597 EUR
ALEXALX450007M005 ALEXALX450007M001
Ionomycin calcium salt
Ionomycin calcium salt
Formule: C₄₁H₇₀CaO₉
Numéro MDL: MFCD00151183
Numéro CAS: 56092-82-1
https://fr.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/07/42/45390742.jpg

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR