Imprimer
Ionomycin calcium salt (de Streptomyces conglobatus), Millipore®
Marques : Merck Millipore Calbiochem
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
407952-5EA 674 EUR
407952-5 407952-25 407952-10
Ionomycin calcium salt (de Streptomyces conglobatus), Millipore®
Ionomycin calcium salt
Formule: C₄₁H₇₀CaO₉
Numéro MDL: MFCD00151183
Numéro CAS: 56092-82-1