Imprimer
Acepromazine maleate
Marques : USP
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
1001502.EA 360 EUR
1001502.
Acepromazine maleate
Acepromazine maleate
Formule: C₂₃H₂₆N₂O₅S
Numéro CAS: 3598-37-6
EINECS: 222-748-9