Imprimer
Chlorfenapyr, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
37913-100MG-REA 111 EUR
37913-100MG-R
Chlorfenapyr, Supelco®
Chlorfenapyr
Formule: C₁₅H₁₁BrClF₃N₂O
Numéro MDL: MFCD01631152
Numéro CAS: 122453-73-0