Imprimer
1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]-2,5-dimethylpyrrole 96%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
B25087.06EA 128 EUR
B25087.06 B25087.03 B25087.14
1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]-2,5-dimethylpyrrole 96%
1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]-2,5-dimethylpyrrole
Formule: C₁₂H₁₁F₆N
Point d'ébullition: 78…80 °C (0,1 mmHg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00084902
Numéro CAS: 175205-51-3