Imprimer
Geranyl bromide 96%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
A14093.06EA 51.6 EUR
A14093.06 A14093.22 A14093.14
Geranyl bromide 96%
Geranyl bromide
Formule: C₁₀H₁₇Br
Poids moléculaire: 217,16
Point d'ébullition: 99…101 °C (10 mmHg)
Densité: 1,094
Point éclair: 95 °C (203 °F)
Numéro MDL: MFCD00000243
Numéro CAS: 6138-90-5
EINECS: 228-123-7