Imprimer

(S)-3-(Boc-amino)piperidine

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

APOSOR15669-25GEA 131 EUR
APOSOR15669-25G APOSOR15669-5G
(S)-3-(Boc-amino)piperidine
(S)-3-(Boc-amino)piperidine
Formule: C₁₀H₂₀N₂O₂
Poids moléculaire: 200,28
Numéro MDL: MFCD03093383
Numéro CAS: 216854-23-8

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR