Imprimer
1-Boc-4-(methylamino)piperidine ≥97%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
H52576.03EA 72.8 EUR
H52576.03
1-Boc-4-(methylamino)piperidine ≥97%
1-Boc-4-(methylamino)piperidine
Formule: C₁₁H₂₂N₂O₂
Poids moléculaire: 214,3046 g/mol
Numéro MDL: MFCD02259411
Numéro CAS: 147539-41-1