Imprimer
Allantoin
Marques : Molekula
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
MOLEM56119443EA 0 EUR
MOLEM56119443
Allantoin
Allantoin
Formule: C₄H₆N₄O₃
Poids moléculaire: 158,12 g/mol
Numéro MDL: MFCD00005260
Numéro CAS: 97-59-6
EINECS: 202-592-8