Imprimer
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyltriethoxysilane ≥97%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
B24620.14EA 388 EUR
B24620.14 B24620.06
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyltriethoxysilane ≥97%
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyltriethoxysilane
Formule: C₁₄H₁₉F₁₃O₃Si
Poids moléculaire: 510,367 g/mol
Point d'ébullition: 220 °C
Point de fusion: < –38 °C
Densité: 1,333
Point éclair: 97 °C (206 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042333
Numéro CAS: 51851-37-7
EINECS: 257-473-3