Imprimer
2-(Trimethylsilyl)ethoxymethyl chloride tech. 90% stabilisé
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Stabilisation: Stabilised with N-ethyldiisopropylamine (N,N-diisopropylethylamine) 0,1%
H55074.06EA 203 EUR
H55074.06 H55074.03 H55074.14
2-(Trimethylsilyl)ethoxymethyl chloride tech. 90% stabilisé
2-(Trimethylsilyl)ethoxymethyl chloride
2-(Chloromethoxy)ethyltrimethylsilane is used in the preparation of SEM [2-(trimethylsilyl)ethoxy]methyl]-ethers. It serves as a phenol protecting group in the synthesis of laterifluorones. Further, it reacts with 1H-imidazole to prepare 1-(2-trimethylsilanyl-ethoxymethyl)-1H-imidazole.
Formule: C₆H₁₅ClOSi
Poids moléculaire: 166,72 g/mol
Point d'ébullition: 170…172 °C
Densité: 0,942
Point éclair: 46 °C (115 °F)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00009919
Numéro CAS: 76513-69-4
EINECS: 278-483-4
UN: 2920
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (GC) 88.0%